missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Scharlab Baird Parker Agar Base

Artikelnummer. 11421757
Klik for at se tilgængelige muligheder
:
Baird Parker Agar Base; Form: Fast
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 11421757

Brand: Scharlab 01030500

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Baird Parker agarbase til screening af stafylokokker.

  • Fast og selektivt dyrkningsmedium til screening af stafylokokker, koagulasepositiv, i forskellige prøver i henhold til farmakopéer
  • Standarder ISO 5944, 6888-1 og 22718.
  • Tilføj til hver basisflaske et hætteglas resuspenderet i destilleret vand med 10 ml RPF-supplement (Ref.: 064-TA0155).

Tekniske data

Certificeringer/compliance ISO 5944, 6888-1, 22718
Form Fast stof
Medietype Baird Parker Agar Base
Formulering Trypton 10,0 g/L, Natriumpyruvat 10,0 g/L, Glycin 12,0 g/L, Kødekstrakt 5,0 g/L, Lithiumchlorid 5,0 g/L, Gærekstrakt 1,0 g/L, Agar 17,0 g/L
Til brug med (applikation) Celledyrkning
Inkubationsbetingelser 37 °C± 1 °C
Inkubationstid 24 til 48 timer. ±2 timer.
pH 7.2± 0,2
Mængde 500 g
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.