Få mere at vide
Baicalin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Baicalin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H18O11/c22-9-6-10(8-4-2-1-3-5-8)30-11-7-12(14(23)15(24)13(9)11)31-21-18(27)16(25)17(26)19(32-21)20(28)29/h1-7,16-19,21,23-27H,(H,28,29)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1 |
| Formel vægt | 446.0849 |
| Procent renhed | >95% |