Få mere at vide
Baicalin, MedChemExpress
Beskrivelse
Baicalin, as a flavonoid glycoside, is an allosteric carnitine palmityl transferase 1 (CPT1) activator. Baicalin reduces the expression of NF-κB.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Baicalin |
| CAS | 21967-41-9 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H18O11 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Baicalein 7-O-β-D-glucuronide |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (224.03 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.22 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](C(O)=O)O1)O)O)[C@@H]1OC2=C(O)C(O)=C3C(C=C(C4=CC=CC=C4)OC3=C2)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 446.36 |
| Vis mere |