Få mere at vide
Baicalein, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489026
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16489026 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16489026 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0196
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Baicalein (5,6,7-Trihydroxyflavone) is a xanthine oxidase inhibitor with an IC50 value of 3.12 μM.
Baicalein (5,6,7-Trihydroxyflavone) is a xanthine oxidase inhibitor with an IC50 value of 3.12 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Baicalein
CAS 491-67-8
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H10O5
Mængde 100 mg
Synonym 5,6,7-Trihydroxyflavone
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (185.02 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1C=C(C2=CC=CC=C2)OC3=CC(O)=C(O)C(O)=C13
Molekylvægt (g/mol) 270.24
Formel vægt 270.24
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease