Få mere at vide
Interscience BagTips Almindelig (19 cm) - Æske med 1000 stk
Mængde:
1000
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
Halmspids (5 til 12 kGy gammastrålebehandlet) til BagPipet. Nominel volumen: 2 mL - længde: 190 mm - mængde: 1000
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 1.1 mL |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Klarhed |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Længde (engelsk) | 7,48 tommer. |
| Længde (metrisk) | 190 mm |
| Til brug med (applikation) | At nå bunden af blenderposer, udvinde tyktflydende væsker |
| Steriliseringsmetode | Gammabestråling |
| Mængde | 1000 |
| Engangs | Engangsbrug |
| Vis mere |