Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tasker og liners til HyPerforma™ Engangsblander DS 300, 200L Liner - Bundafløb, ikke-bestrålet
Artikelnummer. 17880577 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
200 l
Artikelnummer. 17880577
Brand: Thermo Scientific™ SH30399.03
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
200L åben-top, ikke-bestrålet BioProcess Container (BPC ) tankforing med bundafløb er sammensat af CX3-9 enkelt bane, flerlags plastfolie og kompatibel med Thermo Scientific™ HyPerforma Engangsmixer DS 300.
200L åben-top, ikke-bestrålet BioProcess Container (BPC ) tankforing med bundafløb er sammensat af CX3-9 enkelt bane, flerlags plastfolie og kompatibel med Thermo Scientific™ HyPerforma Engangsmixer DS 300. Implementer brancheafprøvede BPC'er og liners i den overordnede proces med forsendelse og opbevaring af dine væske-væske og pulver-væske bioprocesblandingsapplikationer. BPC'er og liners kommer i åben- og lukket-top-design og er fremstillet ved hjælp af vores proprietære CX5-14 og CX3-9 film, der nemt passer ind i enhver plasttromlestørrelse.
Nøglefunktioner ved HyPerforma Single-Use Mixer DS 300 BPC'er og liners:
• Alle standard BPC'er og liners er designet til at passe“ ud af boksen“
• Tilgængelig i volumenmuligheder på 50, 100 og 200L
• Anvendelig til blandeapplikationer med åben og lukket top
• Pulver-væske og væske-væske blanding
• Verdensklasse CX5-14 og CX3-9 film
• Kan tilpasses til flere upstream-procesapplikationer i medie- og bufferforberedelse
. Nødvendigt tilbehør:
• HyPerforma Single-Use Mixer DS 300 dockingstation
• HyPerforma Single-Use Mixer DS 300 tromler
Anbefalet til:
• Pulver-væske eller væske-væske blandingsapplikationer til engangsbrug
• Blanding og opbevaring med høj kapacitet
• Yderligere konfigurationer er tilgængelige, så de passer til dine applikationskrav.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Grønne funktioner Færre brugte ressourcer og mindre spild
Kapacitet (metrisk) 200 L
Oversigt Liner - Bunddræn, ikke-bestrålet
Filmbeskrivelse CX3-9
Port detalje Bundport: 0,5 tommer.
Ydre emballage Pakker placeret i kraftige papkartoner med produkt- og partiidentifikation
Beskyttende indre emballage Pakket og forseglet i to uafhængige ydre lag i klasse 10.000/ISO klasse 7-området
Mængde 200 l
Steriliseringsmetode Ikke-bestrålet
Rørledning 1 Bundport: 1,27 x 1,91 x 122 cm (0,5 x 0,75 x 304,1 tommer) Polycarbonat Quick Connect 12,7 mm (0,5 tommer) indsæt (MPX ) og hætte
Produktlinje HyPerforma
Slange stil Impellermanchet med Quick Connect: C-Flex™ Slange