Få mere at vide
Interscience™ BagPage 400 XR blenderpose
Artikelnummer. 13565560
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
400 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
13565560 400 ml
1 options
Artikelnummer. 13565560 Leverandør Interscience™ Leverandørnr. 122425
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-12-2026
BagPage XR er en blenderpose med et helsides mikroperforeret filter designet til meget hårde prøver (nødder, hjertemuslinger, fisk og skaldyr, jord osv.). Filtrering er øjeblikkelig uden risiko for krydskontaminering.
  • BagPage XR er specielt designet til meget hårde prøver og/eller lange blandinger
  • Fremstillet af 50% tykkere materiale
  • Forenkler pipettering af filtratet
  • Pipettering er snavsfri takket være det integrerede mikroperforerede filter
  • En speciel svejsning angiver, hvor der skal pipetteres
  • Filtrering udføres under blanding
  • Ingen grund til at vente på sedimentering af affaldet til at pipettere
  • Ingen krydskontaminering
  • Opbevares på et tempereret og tørt sted, væk fra fugt og lys
  • Optimal blandingsvolumen: 50 til 300 ml
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ISO 7218, ISO 6887 og FDA Bakteriologisk Analytisk Manual
Lukketype Ingen
Farve Klarhed
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Indeholder prøve
Til brug med (udstyr) BagMixer, DiluFlow
Materiale Forstærket Multicoated Plast
Sterilitet Steril
Latex fri Ja
nr. pr. sag 400 poser/Cs.
nr. pr. pakke 25 Poser/Pk.
Produktlinje BagPage
Mængde 1 Cs.
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +176 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +80 °C
Tykkelse (engelsk) 4,5 mio
Dimensioner (L x B) 190 x 300 mm
Længde (engelsk) 7,48 tommer.
Bredde (engelsk) 7,48 tommer.
Højde (engelsk) 11,81 tommer
Højde (metrisk) 300 mm
Produkttype Blender taske
Kapacitet (engelsk) 0.7 pt.
Kapacitet (metrisk) 400 ml
Længde (metrisk) 190 mm
Bredde (metrisk) 190 mm
Tykkelse (metrisk) 115 μm