Få mere at vide
Interscience™ BagOpen 400,- for fortyndere
Artikelnummer. 16392226
Skift visning
Til brug med (udstyr):
DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
16392226 DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite
1 options
Artikelnummer. 16392226 Leverandør Interscience™ Leverandørnr. 505001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4545.00 DKK
    4429.02 DKK / Pakke med 1
    Spare 115.98 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
De BagOpen 400 åbner poser til fortyndere.
  • Stativ til 400 ml poser
Tekniske data
Produkttype Taskestativ
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Volumen (metrisk) 400 mL
Til brug med (applikation) Åbning af poser
Til brug med (udstyr) DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite