Få mere at vide
Interscience™ BagOpen 400 for DiluFlow
Artikelnummer. 17545245
Skift visning
Til brug med (udstyr):
DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17545245 DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite
1 options
Artikelnummer. 17545245 Leverandør Interscience™ Leverandørnr. 505016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5165.00 DKK
    5027.69 DKK / Pakke med 1
    Spare 137.31 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-01-2027
BagOpen 400 for fortynder.
  • Fremstillet af slidstærkt rustfrit stål
Tekniske data
Produkttype Taskestativ
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Volumen (metrisk) 400 mL
Til brug med (applikation) Stående tasker
Til brug med (udstyr) DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite