Få mere at vide
Interscience™ BagMixer 400 W
Artikelnummer. 10143734
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 til 400 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10143734 50 til 400 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10143734 Leverandør Interscience™ Leverandørnr. 022230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23810.00 DKK
    23209.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 600.40 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
De BagMixer 400 W blander effektivt enhver type prøve og undgår risikoen for krydskontaminering.
  • Tilpasser sig alle typer applikationer og kompatibel med alle blenderposer
  • Peristaltisk bevægelse af padlerne muliggør optimal bakteriel ekstraktion under blanding uden risiko for krydskontaminering
  • Efter 30 sekunder er prøven klar til analyse
  • Vinduesdør muliggør en hurtig kontrol af blandingen, der er i gang
Tekniske data
Produkttype Paddle Blender
Spænding 220/240 V
Watt 135 W
Kapacitet (metrisk) 50 til 400 ml
Dimensioner (L x B x H) 26.8 x 44.1 x 28.3 cm
Materiale Rustfrit stål
Vise Ingen
Til brug med (applikation) Blanding af prøver
Til brug med (udstyr) Prøveposer
Inkluderer Sikkerhedsdrypbakke, strømkabel, brugermanual, overensstemmelsescertifikat/garantikort, 1 stk. Blender tasker
Antal slagtilfælde 8 slag