Få mere at vide
Interscience™ BagMixer 400 SW
Artikelnummer. 16375695
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 til 400 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
16375695 50 til 400 ml
1 options
Artikelnummer. 16375695 Leverandør Interscience™ Leverandørnr. 025100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51780.00 DKK
    50485.31 DKK / Pakke med 1
    Spare 1294.69 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
De BagMixer 400 SW er en ny generation af laboratorieblender, der er lydløs, meget robust og brugervenlig. Vinduesdøren muliggør en hurtig kontrol af iblandingsprocessen.
  • Tilpasser sig alle typer applikationer og er kompatibel med alle blenderposer
  • Den producerede lyd er lavere end 48 dBA
  • Justerbar blandingskraft
  • Leveres med LiquidSensor, så hvis en blenderpose lækker, kan den BagMixer stopper automatisk
  • Sensoren registrerer enhver væske og advarer dig med det samme, så du kan gemme din prøve
  • 250 kg trykmodstand for en vandtæt lukning
  • LED-lys oplyser bænken for at fortælle dig, når blandingen er overstået
  • Farvekode angiver status
Tekniske data
Produkttype Paddle Blender
Spænding 100 til 240 V
Watt 55 W
Kapacitet (metrisk) 50 til 400 ml
Dimensioner (L x B x H) 27.6 x 45.9 x 35.7 mm
Højde (engelsk) 14''
Højde (metrisk) 35.6 cm
Materiale Rustfrit stål
Vise LCD
Til brug med (applikation) Blanding af prøver
Til brug med (udstyr) Prøveposer
Inkluderer Integreret sikkerhedsdrypbakke, strømkabel, brugermanual, hurtig brugervejledning, 1 stk. Blender tasker
Støjniveau 48 dBA
Antal slagtilfælde 4 til 10 slag
Vægt (engelsk) 52.9 lb.
Vægt (metrisk) 24.7 kg