Få mere at vide
Interscience™ BagMixer 400 S
Artikelnummer. 16382226
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 til 400 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
16382226 50 til 400 ml
1 options
Artikelnummer. 16382226 Leverandør Interscience™ Leverandørnr. 025000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40605.00 DKK
    39586.56 DKK / Pakke med 1
    Spare 1018.44 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
De BagMixer 400 S er en yderst effektiv laboratorieblender. Lydløs og ultra-robust gør det muligt at undgå alle risici for krydskontaminering.
  • Tilpasser sig alle typer applikationer og er kompatibel med alle blenderposer
  • Den producerede lyd er lavere end 48 dBA
  • Justerbar blandingskraft
  • 250 kg trykmodstand for en vandtæt lukning
  • LED-lys oplyser bænken for at fortælle dig, når blandingen er overstået
  • Farvekode angiver status
Tekniske data
Produkttype Paddle Blender
Spænding 100 til 240 V
Watt 55 W
Kapacitet (metrisk) 50 til 400 ml
Dimensioner (L x B x H) 27.6 x 45.9 x 35.7 cm
Materiale Rustfrit stål
Vise LCD
Til brug med (applikation) Blanding af prøver
Til brug med (udstyr) Prøveposer
Inkluderer Integreret sikkerhedsdrypbakke, strømkabel, brugermanual, hurtig brugervejledning, 1 stk. Blender tasker
Støjniveau 48 dBA
Antal slagtilfælde 4 til 10 slag
Vægt (engelsk) 55.33 lb.
Vægt (metrisk) 25.1 kg