Få mere at vide
Interscience™ BagMixer 400 CC
Artikelnummer. 15345235
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 til 400 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
15345235 50 til 400 ml
1 options
Artikelnummer. 15345235 Leverandør Interscience™ Leverandørnr. 024230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34300.00 DKK
    33442.66 DKK / Pakke med 1
    Spare 857.34 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
De BagMixer 400 CC blander effektivt enhver type prøve og undgår risikoen for krydskontaminering.
  • Tilpasser sig alle typer applikationer og er kompatibel med alle blenderposer
  • Patenterede 'Click and Clean' klik-på-padler giver adgang direkte til blandingskammeret for dybderensning
Tekniske data
Produkttype Paddle Blender
Spænding 100 til 240 V
Watt 55 W
Kapacitet (metrisk) 50 til 400 ml
Dimensioner (L x B x H) 27 x 42.1 x 26.6 cm
Bredde (engelsk) 10,6 tommer
Bredde (metrisk) 27 cm
Materiale Rustfrit stål
Vise LCD
Til brug med (applikation) Blanding af prøver
Til brug med (udstyr) Prøveposer
Inkluderer Sikkerhedsdrypbakke, strømkabel, brugermanual, hurtig brugervejledning, 1 stk. Blender tasker
Antal slagtilfælde 4 til 10 slag
Vægt (engelsk) 35.49 lb.
Vægt (metrisk) 16.1 kg