Få mere at vide
Interscience BagClip Lukkeklemme til 80-100 ml poser - (æske med 50)
Artikelnummer. 10480883
Kapacitet (metrisk):
80 til 100 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 10480883
Brand: Interscience 231010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
BagClip tillader en midlertidig lukning i 3 punkter på enhver type taske.
Lukkeclips til 80 mL og 100 mL poser - Bredde: 13 cm.
Tekniske data
Oversigt BagClip er et midlertidigt afslutningsklip. Den passer til alle typer tasker.
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 0,14 til 0,18 pkt.
Kapacitet (metrisk) 80 til 100 ml
Lukketype 3-punkts lukkesystem
Farve Grøn
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) lukkepose
Til brug med (udstyr) Prøveposer
Inkluderer grønt rør, hvide clips. Tilsammen danner de det afsluttende klip
Materiale Plast
Sterilitet Ikke steril
Fyld volumen 80 ml og 100 ml
Latex fri Ja
nr. pr. pakke 50
Mængde 50 pr pakke
Længde (engelsk) 5,12 tommer hvidt klip, 6,30 tommer grønt rør
Længde (metrisk) 130 mm (hvid klip), 160 mm (grøn rør)
Bredde (engelsk) 7,09 tommer.
Bredde (metrisk) 18 cm
Vægt (engelsk) 0.02 lb
Vægt (metrisk) 9 g / 9000 mg
Produkttype Afslutningsklip