Få mere at vide
BAG3 Antibody (V65P1E8*D2), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-50112MFV450
Produktkode 18774483
  • 3765.00 DKK / 0.10ml
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
BAG3 Monoclonal antibody specifically detects BAG3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
BAG3
Monoclonal
mFluor Violet 450 SE
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
V65P1E8*D2
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
BAG family molecular chaperone regulator 3, BAG-3, BAG-family molecular chaperone regulator-3, Bcl-2-associated athanogene 3, BCL2-associated athanogene 3, BCL2-binding athanogene 3, Bcl-2-binding protein Bis, BIS, CAIR-1, Docking protein CAIR-1, MGC104307
Ovalbumin-conjugated synthetic peptide MTDTPGNPAAP
0.1 mL
Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Endocrinology
9531
Store at 4C in the dark.
IgG1 κ
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado