Få mere at vide
BAG3 Antibody (V65P1E8*D2) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
1535.00 DKK - 2660.00 DKK
Tekniske data
Antigen BAG3
Klon V65P1E8*D2
Koncentration 1 mg/mL
Fortynding Western Blot 1:100 - 1:2000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500
Applikationer Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
18680517
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP2-50112-0.025ml
0.025 mL
1535.00 DKK
0.03ml
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
18693068
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP2-50112
0.1 mL
2660.00 DKK
0.10ml
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
BAG3 Monoclonal antibody specifically detects BAG3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Tekniske data
Tekniske data
BAG3
1 mg/mL
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Unconjugated
Mouse
Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Endocrinology
PBS
9531
IgG1 κ
Protein A purified
V65P1E8*D2
Western Blot 1:100 - 1:2000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500
Monoclonal
Purified
RUO
Human
BAG family molecular chaperone regulator 3, BAG-3, BAG-family molecular chaperone regulator-3, Bcl-2-associated athanogene 3, BCL2-associated athanogene 3, BCL2-binding athanogene 3, Bcl-2-binding protein Bis, BIS, CAIR-1, Docking protein CAIR-1, MGC104307
Ovalbumin-conjugated synthetic peptide MTDTPGNPAAP
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater