Få mere at vide
Saint-Gobain Bag Gas Sampling with FEP Septum Valve PTFE 600mm x 900mm Chemware
Artikelnummer. 11954918
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11954918 50 l Hver
1 options
Artikelnummer. 11954918 Leverandør Saint-Gobain Leverandørnr. D1075008
Antal Pris
1 1127.10 DKK / Pakke med 1
10 992.63 DKK / Pakke med 1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Reusable bags resist damage from radiation and corrosive gases
  • Reusable
  • Resist damage from radiation and corrosive gases
  • Reusable bags resist damage from radiation and corrosive gases
  • 5 mil thick
  • Resists temperatures up to 93°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Sampling bags with septum valve
Farve Clear
Materiale FEP
Temperaturområde (metrisk) Up to 93°:C
Tykkelse (engelsk) 5 mil
Dimensioner (L x B) 600 x 910 mm
Kapacitet (metrisk) 50 l