Få mere at vide
Micronova™ Safety Bag Cutter
Artikelnummer. 17745394 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Farve:
Orange
Artikelnummer. Farve
17745394 Orange
1 options
Artikelnummer. 17745394 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. BC01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    360.00 DKK
    332.56 DKK / Pakke med 6
    Spare 27.44 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Denne sikkerhedsskærer til engangsplastik er designet med et ergonomisk håndtag og sikkerhedsklingebeskytter til brug med råmaterialeposer og produktionsforsyninger i kontrollerede miljøer og støtteområder. Tilgængelig gammabestrålet.
De Micronova Safety Bag Cutter er designet med et ergonomisk håndtag og sikkerhedsklingebeskytter, som eliminerer behovet for at skifte knive på grund af løsning. Fås med en valgfri tilbagetrækkelig sikkerhedsskærm.
  • Sikker cutter til råvareposer og produktionsforsyninger
  • Ergonomisk engangs plastikhåndtag
  • Til brug i kontrollerede miljøer og støtteområder
  • Valgfri tilbagetrækkelig sikkerhedsskærm
  • Tilgængelig gammabestrålet
Tekniske data
Bladmateriale Rustfrit stål
Håndtag Type Ergonamisk håndtag
Produkttype Taskeskærer
Materiale til hus Copolymer
Længde (engelsk) 6 tommer
Længde (metrisk) 15.2 cm
Farve Orange
Indhold og opbevaring Opbevares ved omgivende temperatur
Dimensioner (L x B) 15,2 x 3,8 cm (6 x 1,5 tommer)
Til brug med (applikation) Skæring af poser i kontrollerede miljøer
Inkluderer Automatisk tilbagetrækkelig klingesikkerhedsskærm (ingen klingeskift påkrævet)
Sterilitet Ikke steril
Bredde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (metrisk) 3.8 cm