Få mere at vide
Micronova™ Poseskærer, bestrålet
Artikelnummer. 17811922 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Mængde:
50 Pk.
Artikelnummer. Mængde
17811922 50 Pk.
1 options
Artikelnummer. 17811922 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. BC01IRDB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4470.00 DKK
    3820.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 649.25 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Disse Bag Cutters leveres gammabestrålede. Til engangsbrug, uden at der kræves klingeskift, er de fremragende til at åbne råmaterialepakker og har en tilbagetrækkelig beskyttelsesskærm.
  • Produkttype: Poseskærer
  • Beskrivelse: Udtrækkelig sikkerhedsklingebeskytter
  • Farve: Orange
  • Materiale: Plast
  • Sterilitet: Ja (gammabestrålet)
Tekniske data
Håndtag Materiale Plast
Håndtag Type Ergonomi
Sterilitet Steril
Farve Orange
Materiale Plast
Emballage Dobbelt sække
Mængde 50 Pk.