Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Bafilomycin A1, 95 %
Artikelnummer. 10295441 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mg
Pakningsstørrelse:
0.1mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
10295441 0.1 mg 0.1mg
1 options
Artikelnummer. 10295441 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 328120001
Request Bulk or Custom Format
Bafilomycin A1, CAS # 88899-55-2, er en hæmmer af vakuolære ATPaser fra Streptomyces griseus, der har antibakteriel, svampedræbende og antineoplastisk aktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Bafilomycin A1 er en specifik potent hæmmer af vakuolære ATPaser
  • Det er et makrolidantibiotikum og viser fungicid aktivitet
Anvendelse
  • Bafilomycin A1 har antibakteriel, svampedræbende og antineoplastisk aktivitet
  • Det kan være immunsuppressivt
  • Det kan forhindre modning af autofagiske vakuoler ved at hæmme fusion mellem autofagosomer og lysosomer
  • Det er en potent og selektiv hæmmer af vacuolær type H+ ATPase (V-ATPase)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bafilomycin A1
Type Bafilomycin A1
Navn note 95%
Fysisk form Pulver/faststof
CAS 88899-55-2
Farve Hvid
Mængde 0.1 mg
Analyseprocentområde 95%
Molekylær formel C35H58O9
MDL nummer MFCD06795130
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, dmso
InChI nøgle XDHNQDDQEHDUTM-XRCNURIOSA-N
SMIL CC1CC(=CC=CC(C(OC(=O)C(=CC(=CC(C1O)C)C)OC)C(C)C(C(C)C2(CC(C(C(O2)C(C)C)C)O)O)O)OC)C
IUPAC navn (3Z,5E,7S,8R,9R,11Z,15R,16S)-16-[(2R,3S,4R)-4-[(2S,4S,5R,6S)-2,4-dihydroxy-5-methyl-6-propan-2-yloxan-2-yl]-3 -hydroxypentan-2-yl]-8-hydroxy-3,15-dimethoxy-5,7,9,11-tetramethyl-1-oxacyclohexadeca-3,5,11,13-tetraen-2-on
Molekylvægt (g/mol) 622.84
PubChem CID 133268469
Formel vægt 622.8
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bafilomycin A1
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.