Få mere at vide
Melford Bafilomycin A1
Beskrivelse
Bafilomycin A1 er en potent og selektiv inhibitor af den vacuolære type H+-ATPase (V-ATPase), et enzym, der er ansvarligt for at opretholde sur pH i cellulære rum såsom lysosomer og endosomer.
Inden for life science-området bruges Bafilomycin A1 primært som et forskningsværktøj til at undersøge V-ATPases og lysosomale forsurings rolle i forskellige cellulære processer. Ved at hæmme V-ATPase forstyrrer Bafilomycin A1 forsuringen af cellulære rum, hvilket igen påvirker processer som proteinnedbrydning, autofagi, endocytose og vesikulær trafficking.
Bafilomycin A1 kan bruges til at studere autofagi, en cellulær proces involveret i nedbrydning og genanvendelse af cellulære komponenter. Ved at hæmme V-ATPase blokerer Bafilomycin A1 det sidste trin af autofagi, forhindrer fusionen af autophagosomer med lysosomer og hæmmer derved autofagisk nedbrydning.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bafilomycin A1 |
| CAS | 88899-55-2 |
| Mængde | 1 mg |
| Molekylær formel | C35H58O9 |