Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bafetinib |
| CAS | 859212-16-1 |
| Mængde | 100 mg |
| Molekylær formel | C30 H31 F3 N8 O |
| Formel vægt | 576.62 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Produkttype | Reagens |
| Renhed | 95% |