Få mere at vide
Baeocystin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Baeocystin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15N2O4P/c1-12-6-5-8-7-13-9-3-2-4-10(11(8)9)17-18(14,15)16/h2-4,7,12-13H,5-6H2,1H3,(H2,14,15,16) |
| Formel vægt | 270.0769 |
| Procent renhed | >95% |