Få mere at vide
Gibco™ Bacto™ Tryptose
Artikelnummer. 16289751
Skift visning
Mængde:
500 g
10 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16289751 10 kg 10kg
16299751 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16289751 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 211709
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bacto Tryptose er et blandet enzymatisk hydrolysat med karakteristiske ernæringsmæssige egenskaber.
Bacto Tryptose er et blandet enzymatisk hydrolysat med karakteristiske ernæringsmæssige egenskaber. Fordøjelsesprocessen tryptose resulterer i forskellige peptider med højere molekylvægt, der er egnede til langkædede aminosyrekrav.
Funktioner:
  • Rapporteret som gavnligt til cellekulturapplikationer
  • Kosttilskud til animalsk oprindelse (AO)
Anvendelser af Bacto tryptose inkluderer:
  • Tryptose er meget nyttig til dyrkning af streptokokker, pneumokokker, meningokokker og andre omhyggelige organismer.
  • Tryptose Pepton bruges ofte som biomasseforstærker til produktion af rekombinant Escherichia coli.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar ved 2°til 25 °C under kølige, tørre forhold i velforseglede beholdere.
Form Pulver
Produkttype Dehydrerede kulturmedier
Til brug med (applikation) Celledyrkning
Produktlinje Bacto
Mængde 10 kg
Kilde Animalsk oprindelse