Få mere at vide
Gibco™ Bacto™ Proteose Pepton nr. 3
Mængde:
2 kg
10 kg
50 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
Beskrivelse
- Bacto Proteose Peptone No. 3 er medlem af Bacto Proteose Peptoner, som er enzymatiske fordøjelser af protein
- Undersøgelser viser, at ingen enkelt pepton er den bedst egnede nitrogenkilde til enhver mikrobiologisk anvendelse
- Disse resultater førte til udviklingen af Bacto Proteose Pepton, Bacto Proteose Pepton nr. 2, og Bacto Proteose Pepton nr. 3. Bacto Proteose Pepton nr. 4 er en spraytørret udgave af Bacto Proteose Pepton
- Bacto Proteose Pepton No. 3 anvendes til fremstilling af mikrobiologiske og pattedyrcellekulturmedier
- Opbevares køligt, tørt i godt forseglede beholdere ved 2 C °til 25 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | LUO, MUO |
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsforhold: 2 °C til 25 °C. Opbevares køligt og tørt i velforseglede beholdere. |
| Kultur Type | Pattedyr, insekt, mikrobiel |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Bakterielle medier |
| Format | Spand |
| Til brug med (applikation) | Enzymatisk fordøjelse af protein |
| Produktlinje | Bacto |
| Mængde | 10 kg |
| Kilde | Animalsk oprindelse |