Få mere at vide
Gibco™ Bacto™ Proteose Pepton nr. 2
Beskrivelse
Anvendes til fremstilling af mikrobiologiske dyrkningsmedier.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsforhold: 2 °C til 25 °C. Opbevares køligt og tørt i velforseglede beholdere. |
| Kultur Type | Pattedyr, insekt, mikrobiel |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Bakterielle medier |
| Til brug med (applikation) | Formulering af dyrkningsmedier til dyrkning af heterotrofe mikroorganismer |
| Produktlinje | Bacto |
| Mængde | 10 kg |
| Kilde | Animalsk oprindelse |