Få mere at vide
Gibco™ Bacto™ CD Supreme Fermentation Production Medium (FPM)
Artikelnummer. 17314473
Fyld volumen:
500 g
10 kg
Artikelnummer. 17314473
Brand: Gibco™ A4973702
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Gibco Bacto CD Supreme Fermentation Production Medium (FPM) er et kemisk defineret medium til mikrobiel fermentering. Det er et dehydreret pulvermedium (DPM) designet specifikt til fermenteringsapplikationer til at understøtte højcelletæthedskulturer af Escherichia coli.
  • Gibco Bacto CD Supreme Fermentation Production Medium (FPM) er et kemisk defineret medium til mikrobiel fermentering
  • Det er et dehydreret pulvermedium (DPM) designet specielt til fermenteringsapplikationer for at understøtte højcelletæthedskulturer af Escherichia coli
  • Bacto CD Supreme FPM er kemisk defineret, hydrolysat-fri og animalsk komponent-fri
  • Det har ikke været i kontakt med materiale af animalsk oprindelse under forarbejdningen og udgør derfor ingen TSE-risiko
Funktioner af Bacto CD Supreme FPM inkluderer:
  • Reducer præstationsvariabiliteten fra lot til lot med en 100 % kemisk defineret formulering
  • Eliminer risikoen for bakteriofag og BSE/TSE-kontamination
  • Optimer din fermenteringsarbejdsgang ved at strømline, reducere eller eliminere trin
  • Øge vækst og produktionsudbytte; vist sig at understøtte vækst af en række forskellige E. coli-stammer, herunder DH10B , BL21(DE3), DH5α , DH1, Stbl2 , Stbl3 , Et skud TOP10 , og andre
  • Fleksible steriliseringsmetoder gør det muligt for mediet at blive filtersteriliseret eller autoklaveret
  • Skalerbart format for at imødekomme dine udviklingsbehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Form Dehydreret pulver
Produkttype Dehydrerede kulturmedier
Fyld volumen 10 kg
Til brug med (applikation) Mikrobiel fermentering
Inkluderer Ingen antibiotika
Produktlinje Gibco™ , Bacto™
Mængde 10 kg
Stammebetegnelser Escherichia coli
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.