Få mere at vide
Gibco™ Bacto™ Casitone
Beskrivelse
- En enzymatisk fordøjelse af kasein med animalsk oprindelse (AO) af kasein, lignende Difco kaseinfordøjelse
- Dette tilskud giver en ernæringsprofil baseret på kasein
- Den specifikke enzymatiske fordøjelse, der udføres for dette produkt, resulterer i et særligt højt indhold af aminosyrer og peptider i varierende størrelser, hvilket gør det til et mere næringsrigt hydrolysat
- Det er blevet brugt med succes til produktion af Escherichia coli-baserede rekombinante proteiner
- Opbevar under kølige, tørre forhold i vellukkede beholdere ved 2°til 25 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsforhold: 2 °C til 25 °C. Opbevares køligt og tørt i velforseglede beholdere. |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Dehydreret kulturmedie |
| Til brug med (applikation) | Produktion af Escherichia coli-baserede rekombinante proteiner |
| Produktlinje | Bacto |
| Mængde | 10 kg |
| Kilde | Dyreoprindelse, kasein |