Få mere at vide
Gibco™ Bacto™ Casitone
Artikelnummer. 16209861
Skift visning
Mængde:
500 g
10 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16209861 500 g
16299851 10 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16209861 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 225930
 Begrænset vare
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
En animalsk oprindelse (AO) bugspytkirtelenzymatisk fordøjelse af kasein.
  • En animalsk oprindelse (AO) pancreas enzymatisk fordøjelse af kasein svarende til Difco Kaseinfordøjelse
  • Dette tilskud giver en ernæringsprofil baseret på kasein
  • Den specifikke enzymatiske fordøjelse udført for dette produkt resulterer i et særligt højt indhold af aminosyrer og peptider af varierende størrelse, hvilket gør det til et mere nærende hydrolysat
  • Det er med succes blevet brugt til produktion af Escherichia coli-baserede rekombinante proteiner
  • Opbevares køligt, tørt i godt forseglede beholdere ved 2 C °til 25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO/DIS, 11014
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2 °C til 25 °C. Opbevares køligt og tørt i velforseglede beholdere.
Form Pulver
Produkttype Dehydrerede kulturmedier
Format Flaske
Til brug med (applikation) Produktion af Escherichia coli-baserede rekombinante proteiner
Produktlinje Bacto
Mængde 500 g
Kilde Animalsk oprindelse, kasein