Få mere at vide
BD Difco™ Bacto™ Hjernehjerteinfusion
Mængde:
500 g
2 kg
Emballagetype:
Flaske
Spand
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
Beskrivelse
BHI bouillon bruges til dyrkning af en lang række mikroorganismer, herunder bakterier (streptokokker, pneumokokker og meningokokker), gær og skimmelsvampe. Den fungerer som en base for supplerede medier indeholdende 0,1 % agar, Fildes berigelse eller 6,5 % natriumchlorid.
- For at bruge dehydreret produkt: suspender 37g i 1L renset vand
- Viser en god kulturel respons på Neisseria meningitides 13090, Streptococcus pneumonia 6305 og Streptococcus pyogenes 19615
- pH (3,7 % opløsning, 25 °C): 7,4± 0,2
Certificeringer
AOAC, BAM, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EPA, ISO , MCM9, SMD, SMWW, USDA
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | AOAC, BAM, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EPA, ISO , MCM9, SMD, SMWW, USDA |
| Farve | Let solbrun |
| Indhold og opbevaring | 2 til 25 °C |
| Form | Dehydreret (fritflydende, homogen) |
| Medietype | Hjernehjerteinfusion |
| Produkttype | Hjernehjerteinfusion |
| Formulering | Kalvehjerne (infusion fra 200 g) 7,7 g/l, oksehjerte (infusion fra 250 g) 9,8 g/l, proteosepepton 10 g/l, dextrose 2 g/l, natriumklorid 5 g/l, dinatriumfosfat 2,5 g/l |
| Til brug med (applikation) | Dyrkning af kræsne og ikke kræsne mikroorganismer, herunder aerobe og anaerobe bateriaer, gær og skimmelsvampe |
| Emballagetype | Flaske |
| Mængde | 500 g |