Få mere at vide
BD Difco™ Bacto™ Hjernehjerteinfusion
Artikelnummer. 10462498
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Emballagetype:
Flaske
Spand
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballagetype unitSize
10462498 500 g Flaske 500g
11778822 2 kg Spand 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10462498 Leverandør BD Difco™ Leverandørnr. 237500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes til dyrkning af kræsne og ikke kræsne mikroorganismer. BD Difco™ Bacto™ Brain Heart Infusion er et generelt medium, der bruges til at dyrke aerobe og anaerobe bakterier fra en række forskellige kliniske og ikke-kliniske materialer.
BHI bouillon bruges til dyrkning af en lang række mikroorganismer, herunder bakterier (streptokokker, pneumokokker og meningokokker), gær og skimmelsvampe. Den fungerer som en base for supplerede medier indeholdende 0,1 % agar, Fildes berigelse eller 6,5 % natriumchlorid.
  • For at bruge dehydreret produkt: suspender 37g i 1L renset vand
  • Viser en god kulturel respons på Neisseria meningitides 13090, Streptococcus pneumonia 6305 og Streptococcus pyogenes 19615
  • pH (3,7 % opløsning, 25 °C): 7,4± 0,2
Certificeringer
AOAC, BAM, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EPA, ISO , MCM9, SMD, SMWW, USDA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance AOAC, BAM, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EPA, ISO , MCM9, SMD, SMWW, USDA
Farve Let solbrun
Indhold og opbevaring 2 til 25 °C
Form Dehydreret (fritflydende, homogen)
Medietype Hjernehjerteinfusion
Produkttype Hjernehjerteinfusion
Formulering Kalvehjerne (infusion fra 200 g) 7,7 g/l, oksehjerte (infusion fra 250 g) 9,8 g/l, proteosepepton 10 g/l, dextrose 2 g/l, natriumklorid 5 g/l, dinatriumfosfat 2,5 g/l
Til brug med (applikation) Dyrkning af kræsne og ikke kræsne mikroorganismer, herunder aerobe og anaerobe bateriaer, gær og skimmelsvampe
Emballagetype Flaske
Mængde 500 g