Få mere at vide
Fisherbrand™ Bacti-Loop Mikrosterilisator Erstatningsvarmeelement
Artikelnummer. 31781849 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Temperatur (engelsk):
1500 °F
Artikelnummer. Temperatur (engelsk)
31781849 1500 °F
1 options
Artikelnummer. 31781849
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Dette varmeelement til FisherBrand Bacti-Loop mikrosterilizer giver hurtig og nem udskiftning.
  • Direkte erstatning for Fisherbrand Bacti-Loop varmeelement
  • Inkluderer kammermontering for hurtig og nem installation
Tekniske data
Dybde (metrisk) kammer 153 mm
Diameter (engelsk) kammer 0,55 tommer
Dybde (engelsk) kammer 6 tommer
Diameter (metrisk) kammer 14 mm
Længde (engelsk) 6 tommer
Længde (metrisk) 153 mm
Produkttype Udskiftningsvarmeelement
Temperatur (engelsk) 1500 °F
Temperatur (metrisk) 815 °C
Spænding 230 V
Sterilitet Ikke-steril