Få mere at vide
Fisherbrand™ Bacti-Loop Mikrosterilisator Loop Holder-tilslutning
Artikelnummer. 31781852 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (engelsk) Udvendig:
0,77 tommer
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Udvendig
31781852 0,77 tommer
1 options
Artikelnummer. 31781852
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Hjælper med at støtte og styre inokulationssløjfer og værktøjer i mikrosterilatoren Bacti-Loop .
  • Understøtter inokuleringsløkker og værktøjer inde i kammeret
  • Klemmer på Bacti-Loop kroppen
Tekniske data
Diameter (engelsk) Udvendig 0,77 tommer
Til brug med (udstyr) Bacti-Loop Mikrosterilisator
Produkttype Løkkeholder-tilslutning
Sterilitet Ikke-steril