Få mere at vide
Fisherbrand™ Bacti-Loop Mikrosterilisator med EU-prop
Artikelnummer. 31781853 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Temperatur (engelsk):
1500 °F
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperatur (engelsk) Pakningsstørrelse
31781853 1500 °F Hver
1 options
Artikelnummer. 31781853
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Giver flammefri sterilisering af inokulationsløkker, små værktøjer og røråbninger uden sprøjt eller krydskontaminering.
  • Fuldstændig sterilisering af løkker, nåle og rørmunde
  • Sikker, bekvem og uden sprøjt
  • Flammefri, sikker til brug i anaerobe kamre og hætter
  • Sterilisering på 5-7 sekunder
  • Ideelt til forskningslaboratorier
  • Standby-indstilling forlænger levetiden for varmekernen
Tekniske data
Dybde (metrisk) kammer 153 mm
Diameter (engelsk) kammer 0,55 tommer
Dybde (engelsk) kammer 6 tommer
Diameter (metrisk) kammer 14 mm
Længde (engelsk) 6 tommer
Længde (metrisk) 153 mm
Produkttype Inokuleringsløkke og nålesterilisator
Temperatur (engelsk) 1500 °F
Temperatur (metrisk) 815 °C
Spænding 230 V
Sterilitet Ikke-steril