Få mere at vide
Kartell™ L-formet spreder
Artikelnummer. 10768484
Skift visning
Mængde:
5 stk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 400
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10768484 5 stk. Pakke med 400
1 options
Artikelnummer. 10768484 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0264800
På lager
Kartell™ L-formet spreder er fantastisk til at sprede væsker på tværs af agarkulturplader og har en 100° vinkel for lettere brug.
  • Engangs
  • Sterile PS-spredere til bakteriologi med speciel 100° lystfiskeri for lettere brug
  • Specielt praktisk til at sprede væsker på tværs af agarkulturplader
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE/IVD
Farve Hvid
Mængde 5 stk.
Form L-form
Materiale Polystyren