Beskrivelse
Anvendes i vid udstrækning som geleringsmiddel ved fremstilling af bakteriologiske dyrkningsmedier. Dens vigtigste egenskaber er overlegen gennemsigtighed, meget pålidelig reproducerbarhed og fravær af inhibitorer, der er i stand til at hindre optimal udvikling af mikroorganismer. Uvedkommende stoffer reduceret til et minimum.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Overlegen gennemsigtighed
- Pålidelig reproducerbarhed
- Fravær af inhibitorer, der er i stand til at hindre optimal udvikling af mikroorganismer
- Uvedkommende stoffer reduceret til et minimum
- Format: Hvidt til lyst cremefarvet pudder
- CAS: 9002-18-0
- MDL-nummer: MFCD00081288
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid til lys cremefarvet |
| Form | Pulver |
| Grad | Ultrapure |
| Medietype | Bacteriological Agar |
| Produkttype | Agar |
| Til brug med (applikation) | Anvendes som geleringsmiddel til fremstilling af bakteriologiske kulturmedier. |
| Emballagetype | Plastflaske |
| Mængde | 1 lb. |