Få mere at vide
Cole-Parmer™ Coliform testsæt
Artikelnummer. 11737947 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Mængde:
1 hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11737947 1 hver Hver
1 options
Artikelnummer. 11737947 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 9956100
Forventet forsendelse: 25-01-2027
Testkit screener for coliform bakteriel kontaminering
  • Hæld blot prøven i posen, ryst for at opløse dekloreringstabletten, hæld i de fem glasrør, og opbevar rørene ved stuetemperatur
  • Farveændring og dannelse af små bobler giver indikation af bakteriel tilstedeværelse
Tekniske data
Inkluderer Steril vandprøvepose med dekloreringstablet, fem 10 ml glasrør og fem coliforme testtabletter.
Mængde 1 hver
Type Coliform testsæt