Få mere at vide
Novacyt - Microgen Bioproducts Bacterial ID System Reagent/Consumable
Shop alle Novacyt Group produkter
Produkttype:
Indole Kovacs Reagent
Mineral Oil
Ninhydrin-filled Vial
Nitrate A Reagent
Nitrate B Reagent
Oxidase Strips
PYR Reagent
TDA Reagent
VP I Reagent
VP II Reagent
Pakningsstørrelse:
10ml
50 strimler
50ml
Beskrivelse
- Replacement/supplemental reagent/consumable.
- From a range of simple, reliable, bacterial identification systems for food, environmental, and industrial laboratories.
- These tests will arm professionals with the necessary information to maximize the effectiveness of appropriate patient management.
- The range is expanding quickly and will encompass the widest range of microbiological testing solutions.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Indole Kovacs Reagent |
| Til brug med (applikation) | Biochemical Identification Kits |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- MID-61F
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H290-Kan ætse metaller.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Iso-amyl alcohol, Hydrochloric Acid