Få mere at vide
Novacyt - Microgen Bioproducts Bacterial ID System Reagent/Consumable
Shop alle Novacyt Group produkterBeskrivelse
- Replacement/supplemental reagent/consumable.
- From a range of simple, reliable, bacterial identification systems for food, environmental, and industrial laboratories.
- These tests will arm professionals with the necessary information to maximize the effectiveness of appropriate patient management.
- The range is expanding quickly and will encompass the widest range of microbiological testing solutions.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | TDA-reagens |
| Til brug med (applikation) | Biochemical Identification Kits |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- TDA REAGENT
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- MIXTURE LIST-Contain: Iron (III)Chloride,Hydrochloric acid