Indeholder
illustra bakterier genomicPrep Mini spin kolonner færdigpakket med ny silica membran; Lyofiliseret proteinase K-pulver; Lyseopløsninger, vaske- og elueringsbuffere; 2 ml mikrocentrifugeopsamlingsrør; et komplet hæfte med et aftageligt protokolkort med hurtig reference
De illustra Bacteria genomicPrep Mini Spin Kit kan bruges med en bred vifte af bakteriestammer såsom DH5a, TOP10 , JM109, Bacillus subtilis etc. Sættet producerer meget rent og intakt genomisk DNA med OD 260/280 værdier på 1,75-1,85. Brug forskellige elueringsvolumener til at isolere genomisk DNA i koncentrationer, der er egnede til de fleste downstream-applikationer, herunder restriktionsenzymfordøjelse, RT-PCR og lang PCR.
Metoden bruger en lyseringsopløsning i kombination med proteinase K til forsigtigt at frigive genomisk DNA til opløsning fra bakterieceller. DNA'et deproteineres i ekstraktionsopløsningen, og det genomiske DNA bindes derefter til en silicasøjle i nærvær af en kaotrop opløsning. Kontaminanter fjernes under vasketrin, og det rensede DNA elueres med forvarmet TE-opløsning.
- Samlet DNA-ekstraktionstid under en time med reduceret lyseringstid
- Kan bruges til at rense 4 μtil 8 g genomisk DNA fra 2x 10 9 bakterieceller med inputmængder fra 1x 10 9 til 4x 10 9 bakterieceller
- Spin-søjler færdigpakket med en silicamembran —giver fremragende reproducerbarhed og konsistens
- Valideret i flere downstream-applikationer, herunder RT PCR, lang PCR og restriktionsdigest
- Farvekodede hætter for brugervenlighed
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | illustra bakterie genomicPrep Mini Spin Kit er designet til hurtig ekstraktion og oprensning af højmolekylært genomisk DNA (gDNA) fra gramnegative (G-) og grampositive (G+) bakterier. |
| Til brug med (applikation) | Til hurtig ekstraktion og oprensning af genomisk DNA af høj kvalitet fra gram-positive og gram-negative bakterier er renset gDNA velegnet til molekylærbiologiske anvendelser, herunder kloning, restriktionsenzymfordøjelse, PCR og genotypebestemmelse |
| Inkluderer | 2 x 30mg Proteinase K, 15mL lysebuffer type 2, 2 x 1,5mL lysebuffer type 3, 2 x 165mL lysebuffer type 4, 30mL vaskebuffer type 6, 60mL elueringsbuffer type 5, 5 x 50 Illustra™ bakterie minisøjler, 5 x 50 opsamlingsrør |
| Antal reaktioner | 50 forberedelser |
| Produkttype | illustra bakterier genomicPrep Mini Spin Kit |
| Renhed | 1.7 |
| Prøvevolumen | 2 x 109 celler [A 600 |
| Test tid | 40 min [Gram-negative bakterier], 55 min [Gram-positive bakterier] |
Sikkerhed og håndtering
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1