Få mere at vide
Invitrogen™ Bakterietællingssæt, til flowcytometri
Artikelnummer. 10790194
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10790194 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 10790194 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. B7277
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Bakterietællingssæt, til flowcytometri
Bakterietællingssættet opregner bakterier nøjagtigt ved flowcytometri. Sættet indeholder SYTO™ BC farvestof, som også fås separat (kat.nr. S34855), en nukleinsyrefarve med høj affinitet, der let trænger ind i både gram-negative og gram-positive bakterier og producerer et usædvanligt klart grønt-fluorescerende signal. Sættet indeholder også en kalibreret suspension af polystyrenmikrosfærer. Signaler fra både de farvede bakterier og perlerne detekteres let i den grønne fluorescenskanal og kan skelnes på et plot af fremadgående spredning versus fluorescens. Tætheden af bakterierne i prøven kan bestemmes ud fra forholdet mellem bakterielle signaler og mikrosfæresignaler i cytogrammet.
Enhver fysiologisk buffer mellem pH 7,0 –8,0, inklusive PBS, kan bruges til at fortynde SYTO farvestoffer til farvningsopløsningen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Bakterietællersæt
Detektionsmetode Fluorescens
Mængde 1 sæt
Prøvetype Bakterier
Diameter (metrisk) perle 6μ m
Indhold og opbevaring Indeholder 1 hætteglas af SYTO™ BC bakteriepletter (100μ L, 1000x i DMSO), 1 hætteglas mikrosfære standard (1 mL, 6μ m).
Opbevares i køleskab (2 –8 °C) og beskyttes mod lys.
Til brug med (applikation) Flowcytometri
Til brug med (udstyr) Flowcytometre
Inkluderer BC Bakteriefarvning, Microsphere Standard