Få mere at vide
Invitrogen™ BacMam LRRK2-reagens
Artikelnummer. 11350802
Mængde:
15 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11350802
Brand: Invitrogen™ A13388
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
BacMam LRRK2-reagens
BacMam LRRK2 Wild Type Reagent er et modificeret insektcellevirus (baculovirus), der muliggør nem, effektiv og titrerbar overekspression af fuldlængde vildtype LRRK2 i dit valg af cellulær baggrund, inklusive primære neuroner og neuroblastomcellelinjer.
BacMam LRRK2 vildtype reagens giver dig mulighed for:
  • Overudtryk nemt LRRK2 i fuld længde i de fleste cellulære baggrunde
  • Udfør de LRRK2 cellulære assays, du har brug for
  • Forstå virkningerne af terapeutisk relevante LRRK2-mutationer
    Undersøg LRRK2-mutationer med BacMam-reagenser
    Brug terapeutiske mutantreagenser G2019S ( Kat. nr. A13389 ) og D1994A ( Kat.nr. A13390 ) sammen med vildtype LRRK2-reagenset for at muliggøre din forskning i LRRK2-mutationer, herunder udforskning af forskelle i cellulær respons på stimulus blandt forskellige mutationer.
    Udvid dit batteri af cellulære analyser til LRRK2
    Når LRRK2 i fuld længde er blevet introduceret i din cellulære baggrund, giver de transducerede celler dig fleksibiliteten til at udføre mange typer LRRK2-eksperimenter, herunder studier af regulering af fysiologisk funktionelle veje (inklusive signalveje, der fører til funktion), og identifikation af potentielle fysiologiske substrater for LRRK2.
    Overudtryk LRRK2 i fuld længde i de fleste pattedyrcellebaggrunde
    BacMam-teknologien anvender en modificeret baculovirus til at levere og udtrykke gener i pattedyrsceller med minimal indsats og toksicitet. Det muliggør effektiv, titrerbar LRRK2-proteinekspression i forskellige pattedyrs cellulære baggrunde, herunder cellelinjer, der muligvis ikke er kompatible med traditionelle transfektionsmetoder, såsom primære neuroner og neuroblastomcellelinjer.
    Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug for mennesker eller dyr.
    Relaterede links:
  • LRRK2 værktøjer til at fremme forskningen i Parkinsons sygdom
  • Kinase proteinportefølje
  • LanthaScreen™ Eu Kinase Binding Assay
  • LanthaScreen™ Aktivitetsanalyse
  • Lær mere om BacMam-teknologi
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Formulering Rekombinante baculoviruspartikler suspenderet i Gibco™ Sf-900™ III SFM-medier suppleret med 3% varmeinaktiveret føtalt bovint serum (hiFBS)
    Type BacMam LRRK2-reagens
    Mål Kinaser
    Leveringstype Baculovirus (BacMam System)
    Mængde 15 mL
    Indhold og opbevaring Rekombinante baculoviruspartikler suspenderet i Gibco™ Sf-900™ III SFM-medie (kat. nr. 12658) suppleret med 3 % varmeinaktiveret føtalt bovint serum (hiFBS) (kat. nr. 10100). Opbevares ved °4 C, opbevares sterilt, beskyttes mod lys, IKKE fryses, alikvoteres ved ankomst.
    Gen symbol LRRK2
    Human Protein Klasse Kinaser
    Forsendelsestilstand Våd is
    Til brug med (applikation) Overekspression af fuldlængde vildtype LRRK2