Få mere at vide
Invitrogen™ BacMam LRRK2-GFP G2019S reagens
Artikelnummer. 12093569
Mængde:
15 mL
Pakningsstørrelse:
15ml
Artikelnummer. 12093569
Brand: Invitrogen™ A14174
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
BacMam LRRK2-GFP G2019S Reagent er et modificeret insektcellevirus (baculovirus), der muliggør nem, effektiv og titrerbar overekspression af fuldlængde LRRK2-GFP G2019S i dit valg af cellulær baggrund, inklusive primære neuroner og neuroblastomcellelinjer.
BacMam LRRK2-GFP G2019S Reagent er et modificeret insektcellevirus (baculovirus), der muliggør nem, effektiv og titrerbar overekspression af fuldlængde LRRK2-GFP G2019S i dit valg af cellulær baggrund, inklusive primære neuroner og neuroblastomcellelinjer.
BacMam LRRK2-GFP G2019S-reagens giver dig mulighed for:
  • Overudtryk nemt LRRK2-GFP G2019S i fuld længde i de fleste cellulære baggrunde
  • Visualiser LRRK2 udtryk
  • Udfør de LRRK2 cellulære assays, du har brug for
  • Forstå virkningerne af terapeutisk relevante LRRK2-mutationer
Brug BacMam-teknologi med GFP til udtryk og visualisering af LRRK2
BacMam-teknologien anvender en modificeret baculovirus til at levere og udtrykke gener i pattedyrsceller med minimal indsats og toksicitet. Det muliggør effektiv, titrerbar LRRK2-GFP G2019S-proteinekspression i forskellige pattedyrscellulære baggrunde, herunder cellelinjer, der muligvis ikke er kompatible med traditionelle transfektionsmetoder, såsom primære neuroner og neuroblastomcellelinjer.
Udvid dit batteri af cellulære analyser til LRRK2
Når LRRK2-GFP G2019S i fuld længde er blevet introduceret i din cellulære baggrund, giver de transducerede celler dig fleksibiliteten til at udføre mange typer LRRK2-eksperimenter, herunder studier af regulering af fysiologisk funktionelle veje (inklusive signalveje, der fører til funktion) og identifikation af potentielle fysiologiske substrater for LRRK2.
Undersøg LRRK2-mutationer med BacMam-reagenser
Brug terapeutisk mutant LRRK2-GFP G2019S sammen med vildtype LRRK2-GFP (Kat.nr. A14170) reagenset for at muliggøre din forskning i LRRK2 mutationer, herunder udforskning af forskelle i cellulær respons på stimulus blandt forskellige mutationer. Brug LRRK2-GFP til at bekræfte LRRK2-GFP-proteinekspression og sammenligne lokalisering af vildtype med patologiske mutanter i forskellige cellebaggrunde, især primære neuroner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Formulering Recombinant baculovirus particles suspended in Gibco™ Sf-900™ III SFM media supplemented with 3% heat-inactivated fetal bovine serum
Indhold og opbevaring Rekombinante baculoviruspartikler suspenderet i Gibco™ Sf-900™ III SFM medier (kat. nr. 12658) suppleret med 3 % varmeinaktiveret føtalt bovint serum (hiFBS) (kat. nr. 10100).
Opbevares ved 4 °C, MÅ IKKE FRYSES, OPBEVARES STERILT, beskyt mod lys, alikvot ved ankomst.
Leveringstype Baculovirus (BacMam System)
Mængde 15 mL
Promotor Ingen (Promotorløs)
Forsendelsestilstand Våd is
Til brug med (applikation) Overexpression of full-length LRRK2-GFP G2019S in most cellular backgrounds
Type BacMam reagens