Få mere at vide
Invitrogen™ BacMam Histone H3K27me3 Cellular Assay Kit
Beskrivelse
BacMam Histone H3K27me3 Cellular Assay er en high-throughput screening (HTS) kompatibel TR-FRET assay til undersøgelse af trimethylering ved lysin 27 på histon H3 i et cellulært format. Baculovirus-medieret genlevering (BacMam) giver et praktisk værktøj til ekspression af GFP-Histone H3-fusionsprotein i din cellebaggrund af interesse. Koblet med et terbium (Tb)-mærket stedspecifikt antistof kan det resulterende cellulære assay bruges til at identificere inhibitorer af methyltransferaser og demethylaser, der virker på lysin 27 af histon H3.
Sættet indeholder:
- BacMam Histone H3-reagens
- LanthaScreen™ Tb-anti-histon H3K27me3 antistof
- 6X LanthaScreen™ Cellulær lysisbuffer
- Instrumentkontrol Terbium TR-FRET sæt
Med BacMam Histone H3K27me3 Cellular Assay Kit kan du:
- Brug din valgte cellebaggrund med BacMams bærbarhed
- Identificer mere relevante inhibitorer, da methyltransferaserne og demethylaserne er i deres naturlige proteinkomplekser
- Bevar dyrebare celleprøver med det miniaturiserbare homogene analyseformat
- Forbedre datakvaliteten med fordelene ved TR-FRET
Få flere fysiologisk relevante resultater
BacMam Histone H3K27me3 Cellular Assay tillader undersøgelse af trimethylering ved lysin 27 på histon H3 med dit valg af cellulære baggrunde inklusive primære celler. Dette muliggør screening for potentielle inhibitorer af methyltransferaser og demethylaser forbundet med Lys27-trimethylering i deres naturlige komplekser i en fysiologisk relevant celletype.
BacMam og LanthaScreen™ Bekvemmelighed sparer prøve og tid
Assays udføres i et fuldstændigt homogent format, der kun kan tilføjes uden nogen af de vaske-, lysatoverførsels- eller separationsprocedurer, der kræves til traditionelle metoder såsom Western blotting og ELISA , hvilket gør dem ideelle til HTS-applikationer. Ved at bruge det samme BacMam-reagens til GFP-Histone H3, kan andre histon H3-modifikationer (Ph, Me, Ac) overvåges blot ved at udskifte det Terbium (Tb)-mærkede antistof. Hertil kommer, at anvendelsen af LanthaScreen™ teknologi inkluderer alle fordelene ved TR-FRET-detektion, herunder reduceret datastøj, mindre interferens fra fluorescerende forbindelser og høj følsomhed, hvilket tillader brugen af færre celler end traditionelle vestlige eller ELISA metoder.
Tekniske data
Tekniske data
| Assay Entry | Cellebaseret terbiummodifikationsaktivitet (forbigående) |
| Celletilstand | Celler medfølger ikke |
| Indhold og opbevaring | •BacMam Histone H3-reagens • LanthaScreen™ Tb-anti-histon H3K27me3 antistof • 6X LanthaScreen™ Cellulær lysisbuffer • Instrumentkontrol Terbium TR-FRET sæt Ved modtagelse: Opbevar BacMam Histone H3-reagens, 6X LanthaScreen™ Cellulær lysisbuffer og instrumentkontrol Terbium TR-FRET kit ved 4 °C Opbevar Tb- LanthaScreen™ anti-histon H3K27me3 antistof ved -20 °C. |
| Oversigt | BacMam Histone H3K27me3 Cellular Assay Kit, 1 Kit, Fluorescent Detection Method, Demethylases, Methyltransferases Druggable Target, LanthaScreen™ System, 4 to –20°C Storage |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (applikation) | TR-FRET |
| Inkluderer | BacMam Histone H3 Reagent, LanthaScreen™ Tb-anti-histone H3K27me3 Antibody, 6X LanthaScreen™ Cellular Lysis Buffer, instrument control terbium TR-FRET kit |
| Produktlinje | LanthaScreen |
| Mængde | 1 sæt |
| Målindgang | Histone H3 |
| Vis mere |