missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Invitrogen™ BacMam Enhancer Solution (1000X)
Beskrivelse
BacMam Enhancer hjælper med at øge ekspressionen af BacMam-reagenser i pattedyrsceller.
For at bruge, skal du blot tilføje BacMam-forstærkeren til cellekulturmedier med eller uden serum, der allerede er blevet behandlet med BacMam-reagenset, derefter inkubere celler og erstatte dem med frisk medium. Forskellige celletyper varierer i deres respons på BacMam-forstærkeren, og for de bedste resultater skal mængden og behandlingstiden optimeres.
For at bruge, skal du blot tilføje BacMam-forstærkeren til cellekulturmedier med eller uden serum, der allerede er blevet behandlet med BacMam-reagenset, derefter inkubere celler og erstatte dem med frisk medium. Forskellige celletyper varierer i deres respons på BacMam-forstærkeren, og for de bedste resultater skal mængden og behandlingstiden optimeres.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Koncentration: 1,5 mM (1000X) Opbevares ved -20 °C. |
| Oversigt | Histon deacetylase hæmmer |
| Celletype | Pattedyrceller |
| Koncentration | 1000 X |
| Form | Frosset |
| Produkttype | BacMam Enhancer Solution |
| Til brug med (applikation) | BacMam-aktiverede cellulære analyser |
| Mængde | 150μ L |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?