Få mere at vide
Baclofen, TRC
Artikelnummer. 30334225
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30334225 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30334225 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB1080001G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Baclofen
CAS 1134-47-0
Molekylær formel C10 H12 Cl N O2
Mængde 1 g
Synonym Baclofen, (3RS)-4-Amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid, Benzenepropanoic acid, β-(aminomethyl)-4-chloro- (9CI, ACI), Hydrocinnamic acid, β-(aminomethyl)-p-chloro- (7CI, 8CI), β-(Aminomethyl)-4-chlorobenzenepropanoic acid (ACI), (±)-4-Amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid, (±)-Baclofen, 4-Amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid, 4-Amino-3-(4-chlorophenyl)butyric acid, 4-Amino-3-(p-chlorophenyl)butyric acid, DL-4-Amino-3-p-chlorophenylbutanoic acid, DL-Baclofen, Ba 34647, Baclon, C 34647Ba, CIBA Ba 34647, dl-Baclofen, Lioresal, Lyvispah, MeSH ID: D001418, β-(4-Chlorophenyl)-γ-aminobutyric acid, β-(Aminomethyl)-p-chlorohydrocinnamic acid, β-(p-Chlorophenyl)-γ-aminobutyric acid, β-p-Chlorophenyl-GABA
InChI formel InChI=1S/C10H12ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14)
SMIL NCC(CC(=O)O)c1ccc(Cl)cc1
IUPAC navn 4-amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 213.66
Formel vægt 213.0557