Få mere at vide
Baclofen, Mikromol™
Beskrivelse
Baclofen
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Baclofen |
| CAS | 1134-47-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Baclofen |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H12 Cl N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Baclofen, (3RS)-4-Amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14) |
| SMIL | NCC(CC(=O)O)c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC navn | 4-amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid |
| Vis mere |