Få mere at vide
Baclofen, Mikromol™
Artikelnummer. 18020100
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18020100 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18020100 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1235.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Baclofen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Baclofen
CAS 1134-47-0
Analyt- eller komponentnavne Baclofen
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H12 Cl N O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Baclofen, (3RS)-4-Amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid
InChI formel InChI=1S/C10H12ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14)
SMIL NCC(CC(=O)O)c1ccc(Cl)cc1
IUPAC navn 4-amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 213.66
Mængde 250 mg
Formel vægt 213.0557 g/mol