Få mere at vide
Baclofen Methyl Ester Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 18040780
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18040780 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18040780 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1235.070025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Baclofen Methyl Ester Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Baclofen Methyl Ester Hydrochloride
CAS 213407-11-5
Analyt- eller komponentnavne Baclofen Methyl Ester Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H14 Cl N O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym β-(Aminomethyl)-4-chloro-benzenepropanoic acid methyl ester hydrochloride (1:1), Benzenepropanoic acid, β-(aminomethyl)-4-chloro-, methyl ester, hydrochloride (9CI)
InChI formel InChI=1S/C11H14ClNO2.ClH/c1-15-11(14)6-9(7-13)8-2-4-10(12)5-3-8;/h2-5,9H,6-7,13H2,1H3;1H
SMIL Cl.COC(=O)CC(CN)c1ccc(Cl)cc1
IUPAC navn methyl 4-amino-3-(4-chlorophenyl)butanoate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 264.15
Mængde 25 mg
Formel vægt 263.048 g/mol