Få mere at vide
Baclofen, LoGiCal
Artikelnummer. 30459355
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459355 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459355 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1235.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Baclofen
CAS 1134-47-0
Analyt- eller komponentnavne Baclofen
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H12 Cl N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Baclofen, (3RS)-4-Amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid
InChI formel InChI=1S/C10H12ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14)
Løsningstype Neat
SMIL NCC(CC(=O)O)c1ccc(Cl)cc1
IUPAC navn 4-amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 213.66
Mængde 10 mg
Formel vægt 213.0557 g/mol