Få mere at vide
Baclofen, Lipomed
Artikelnummer. 30459548
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30459548 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459548 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMBCL165350
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Baclofen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Baclofen
CAS 1134-47-0
Analyt- eller komponentnavne Baclofen
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H12 Cl N O2
Synonym Baclofen, (3 RS)-4-Amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL NCC(CC(=O)O)c1ccc(Cl)cc1
IUPAC navn 4-amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvægt (g/mol) 213.66
Mængde 50 mg
Formel vægt 213.0557 g/mol